Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 8 x 40 mm autosampler hætteglas, bekvemmelighedspakke med hætter
Artikelnummer. 12434981 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Farve unitSize
12434981 Klar Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 12434981 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W225244
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kromatografihætteglas designet til problemfri drift i de fleste autosamplere
  • Diameter: 8mm
  • Højde: 40 mm
  • Stop: Stik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 1.0 mL
Til brug med (applikation) For problemfri drift i de fleste autosamplere
Højde (engelsk) 1,57 tommer.
Lukketype Prop
Mængde 100 Pk.
Lukkestørrelse 8 mm
Højde (metrisk) 40 mm