Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 6mL HDPE Omni-Vial Scintillation Vial
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Lukketype:
Kvart omdrejnings almindelig skruelåg
Kvart omdrejnings hængende skruehætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Used with Wheaton glass and PET, 20 mL liquid scintillation vials with 22 mm neck size
- Dimensions (OD x H): 17 mm x 57 mm (with cap attached)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 0.66 in. |
| Farve | Natural |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 17 mm |
| Materiale | HDPE |
| Volumen (metrisk) | 6 mL |
| Højde (engelsk) | 2.24 in. |
| Volumen (engelsk) | 0.2 oz. |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Lukketype | Kvart omdrejnings hængende skruehætte |
| Højde (metrisk) | 57 mm |