Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 60 ml BOD-flasker med Pennyhead-prop af glas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Nr. Sekvens:
1 til 36
37 til 72
73 til 108
Tilbud
Unummereret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Beskrivelse
- Type I borosilikatglaskonstruktion
- Højde: 115 mm (4,53 tommer)
- Diameter: 43 mm (1,69 tommer)
- Kapacitet: 60 ml (2 oz.)
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Nej |
| Volumen (metrisk) | 60 mL |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at inkubere fortyndede prøver af spildevand, spildevand, forurenet vand og industriaffald for at bestemme mængden af ilt, der kræves under stabilisering af nedbrydeligt organisk materiale ved aerob biokemisk virkning |
| Markeringssted | Ja |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Nr. Sekvens | Unummereret |
| Prop | Pennyhead |
| Volumen (engelsk) | 2,02 oz. |
| Højde (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Højde (metrisk) | 11.5 cm |
| Vis mere |