Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 60 ml BOD-flasker med Pennyhead-prop af glas
Artikelnummer. 12413711 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Nr. Sekvens:
1 til 36
37 til 72
73 til 108
Tilbud
Unummereret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nr. Sekvens unitSize
12413711 Unummereret Pakke med 36
12483711 Tilbud Pakke med 36
12423711 1 til 36 Pakke med 36
12443711 37 til 72 Pakke med 36
12463711 73 til 108 Pakke med 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12413711 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 22749400G
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar prøver sikkert med disse BOD-flasker, som inkluderer propper i pennyhead-stil
  • Type I borosilikatglaskonstruktion
  • Højde: 115 mm (4,53 tommer)
  • Diameter: 43 mm (1,69 tommer)
  • Kapacitet: 60 ml (2 oz.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Nej
Volumen (metrisk) 60 mL
Til brug med (applikation) Bruges til at inkubere fortyndede prøver af spildevand, spildevand, forurenet vand og industriaffald for at bestemme mængden af ilt, der kræves under stabilisering af nedbrydeligt organisk materiale ved aerob biokemisk virkning
Markeringssted Ja
Materiale Borosilikatglas
Nr. Sekvens Unummereret
Prop Pennyhead
Volumen (engelsk) 2,02 oz.
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (metrisk) 11.5 cm
Diameter (engelsk) 1,69 tommer.
Diameter (metrisk) 4.3 cm