Få mere at vide
DWK Life Sciences 520 flaske-top dispenser reservoirer
Artikelnummer. 12447191 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Diameter (metrisk) ydre hals:
32 mm
45 mm
Form:
Firkant
Rund
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Diameter (metrisk) ydre hals Form Pakningsstørrelse
12447191 500 ml Ravgul 32 mm Firkant Hver
12457191 1000 ml Ravgul 45 mm Firkant Hver
12467191 2500 ml Ravgul 45 mm Rund Hver
12427191 250 ml Ravgul 32 mm Firkant Hver
12437191 500 ml Klar 32 mm Rund Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12447191 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 844027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00 DKK
    446.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.17 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 11-03-2027
Stort udvalg af reagensflasker af glas og polyethylen, hver med ét skruelåg. Perfekt tilpasset med Calibrex™ flasketop dispensere.
  • Tilsvarende halsadaptere, der følger med dispenserne.
Tekniske data
Produkttype Reagensflaske
Farve Ravgul
Materiale Sodavand Lime glas
Volumen (metrisk) 500 ml
Til brug med (udstyr) 520 model flasketop dispenser
Form Firkant
Volumen (engelsk) 16,9 oz.
Diameter (engelsk) Yderhals 1,25 tommer.
Diameter (metrisk) ydre hals 32 mm