Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ 50-positions rack med 28,1 mm ID Wells
Artikelnummer. 11581325 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Array:
5 x 10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Array Pakningsstørrelse
11581325 5 x 10 Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 11581325 Leverandør DWK LIFE SCIENCES™ Leverandørnr. 868806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2953.50 DKK
    2227.88 DKK / Pakke med 5
    Spare 725.62 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Hætteglasholdere kan stables selv med hætteglas på plads. Kan nemt rengøres i en automatisk vaskemaskine eller autoklaveres
  • Autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
  • Åbn brøndbunden for at lette dræning
  • Alfanumerisk indeksering
  • Stabelbar
  • Brønd Dia.: 28,1 mm
  • Lx Wx H: 33x 17x 3 cm
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Autosampler-hætteglas eller kulturrør
Materiale Polypropylen
Stillinger 50
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Non-sterile
Temperaturområde (metrisk). 121 °C
Dimensioner (L x B x H) 33 x 17 x 3cm
Længde (metrisk) 33 cm
Længde (engelsk) 13 tommer
Bredde (engelsk) 6,6 tommer.
Højde (engelsk) 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Brønd 28.1 mm
Produkttype Hætteglasstativ
Diameter (metrisk) Indvendig 28.1 mm
Hylder Removable
Højde (metrisk) 3 cm
Array 5 x 10
Bredde (metrisk) 17 cm