Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 4 ml polypropylen Omni-Vial™ Scintillationshætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Kan autoklaveres eller forbrændes
- Trykhætter - nemmere at bruge end skruelåg
Ordreinfo
I to polyposer med 500 hætteglas, to polyposer med 500 hætter pr. æske med 1000 stk.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,51 tommer |
| Farve | Natural |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volumen (metrisk) | 4 mL |
| Til brug med (applikation) | Designet til beta- og gammatælling, men de kan også bruges til RIA, væskescintillationstælling, prøveopbevaring, prøvetælling og kromatografi |
| Højde (engelsk) | 2,24 tommer. |
| Emballagetype | Polybag |
| Volumen (engelsk) | 0,13 oz. |
| Vis mere |