Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tragt til 47 mm filtreringsenhed Artikelnummer.: 11728859
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
DWK Life Sciences Wheaton™ Tragt til 47 mm filtreringsenhed
Artikelnummer. 11728859 Shop alle Wheaton Science Products produkter
500 mL, Hver
Volumen (metrisk):
300 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11728859
Brand: DWK Life Sciences 419415
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Kun tragt.
Udskiftningstragt til 47 mm filtreringsenhed. Designet til at håndtere op til 1000 ml væske til analyse af partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering.
Designet til at håndtere op til 1000 ml væske til analyse af partikel- eller mikrobiologisk kontaminering
  • Til filtrering af viskøse eller proteinholdige opløsninger for at producere ultrarent filtrat
  • Glaskomponenter fremstillet af WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP type I, ASTM E 438 type I, klasse A
Til brug med (udstyr) Filtreringsenhed (47 mm)
Materiale Glas
nr. pr. sag 1
Type Tragt
Volumen (metrisk) 500 mL
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Tragt til 47 mm filtreringsenhed >