Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tragt til 47 mm filtreringsenhed
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Indeholder
Kun tragt.
Designet til at håndtere op til 1000 ml væske til analyse af partikel- eller mikrobiologisk kontaminering
- Til filtrering af viskøse eller proteinholdige opløsninger for at producere ultrarent filtrat
- Glaskomponenter fremstillet af WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
- Kolber har nr. 2 slangetilslutning til 0,25 tommer. (6 mm) ID-rør
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Glas |
| Certificeringer/compliance | USP type I, ASTM E 438 type I, klasse A |
| Diameter (metrisk) filter | 47 mm |
| Til brug med (udstyr) | Filtreringsenhed (47 mm) |
| Mængde | 1 Ea. |
| Produkttype | Tragt |