Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm filtreringsenhed
Artikelnummer. 12441581 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Type:
Glasbase til SS-støtte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type unitSize
12441581 Glasbase til SS-støtte Hver
1 options
Artikelnummer. 12441581 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 419392
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at håndtere op til 1000 ml væske til analyse af partikel- eller mikrobiologisk kontaminering
  • Til filtrering af viskøse eller proteinholdige opløsninger for at producere ultrarent filtrat
  • Glaskomponenter fremstillet af WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
  • Kolber har nr. 2 slangetilslutning til 0,25 tommer. (6 mm) ID-rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP type I, ASTM E 438 type I, klasse A
Til brug med (udstyr) Filtreringsenhed (47 mm)
Materiale Glas
nr. pr. sag 1/Cs.
Standard konusled 40/35
Type Glasbase til SS-støtte