Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm filtreringsenhed
Artikelnummer. 11758799 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Inkluderer:
Én støtte i rustfrit stål med 120 mesh skærm, PTFE-støtteskærmpakning, støttebase i rustfrit stål, 300mL gradueret tragt, anodiseret aluminiumsklemme, 1L filterkolbe, nr. 2 slangetilslutning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer unitSize
11758799 Én støtte i rustfrit stål med 120 mesh skærm, PTFE-støtteskærmpakning, støttebase i rustfrit stål, 300mL gradueret tragt, anodiseret aluminiumsklemme, 1L filterkolbe, nr. 2 slangetilslutning Hver
1 options
Artikelnummer. 11758799 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 419390
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at håndtere op til 1000 ml væske til analyse af partikel- eller mikrobiologisk kontaminering
  • Til filtrering af viskøse eller proteinholdige opløsninger for at producere ultrarent filtrat
  • Glaskomponenter fremstillet af WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
  • Kolber har nr. 2 slangetilslutning til 0,25 tommer. (6 mm) ID-rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stik nr. 8 prop
Til brug med (udstyr) Filtreringsenhed (47 mm)
Til brug med (applikation) Til filtrering af tyktflydende eller proteinholdige opløsninger for at fremstille et ultrarent filtrat
Inkluderer Én støtte i rustfrit stål med 120 mesh skærm, PTFE-støtteskærmpakning, støttebase i rustfrit stål, 300mL gradueret tragt, anodiseret aluminiumsklemme, 1L filterkolbe, nr. 2 slangetilslutning
nr. pr. sag 1/Cs.
Type Filtreringssamling