Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm filtreringsenhed
Artikelnummer. 11358191 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Type:
Anodiseret aluminiumsklemme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type unitSize
11358191 Anodiseret aluminiumsklemme Hver
1 options
Artikelnummer. 11358191 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 419354
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at håndtere op til 1000 ml væske til analyse af partikel- eller mikrobiologisk kontaminering
  • Til filtrering af viskøse eller proteinholdige opløsninger for at producere ultrarent filtrat
  • Glaskomponenter fremstillet af WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
  • Kolber har nr. 2 slangetilslutning til 0,25 tommer. (6 mm) ID-rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Filtreringsenhed (47 mm)
Materiale Anodiseret aluminium
nr. pr. sag 1/Cs.
Type Anodiseret aluminiumsklemme