Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ Fritteret glas-støttebase til brug med WHEATON™ 47 mm filtreringsenhed
Artikelnummer. 11724319 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Filtreringsenhed (47 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11724319 Filtreringsenhed (47 mm) Hver
1 options
Artikelnummer. 11724319 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 419382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2355.00 DKK
    2063.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 291.20 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
WHEATON™ Fritteret glas støttebase til brug med WHEATON™ 47 mm filtreringsenhed. WHEATON™ Fritteret glas støttebase er en erstatningskomponent for 47 mm glasfilterholder-samlingen WHEATON™ (419380). Har en 40/35 [ST] samlingsforbindelse og grovporøst friteret glas, ideelt til filter
  • Støttebase af friteret glas til Wheaton 47 mm vakuumfilterholder-samlinger
  • Fremstillet af Wheaton 33 lavudvindeligt borosilikatglas, der overholder Type USP I og ASTM E-438 Type I, klasse A-krav
  • Groft porøsitetsfriteret glas (40 til 60 μm porestørrelse)
  • 40/35 standard konisk [ST] fælles forbindelse
  • Anbefales til rutinemæssig filtrering af ætsende væsker og fjernelse af partikler fra HPLC-opløsningsmidler
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Type I, ASTM E 438 Type I, Klasse A
Engangs Genanvendelig
Materiale Glas
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag Kasse med 1
Type Frittet støttebase
Til brug med (udstyr) Filtreringsenhed (47 mm)