Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm filtreringsenhed med standard konusforbindelse og støtte af frittet glas
Artikelnummer. 11783703 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
11783703 Hver
1 options
Artikelnummer. 11783703 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 419380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4572.75 DKK
    4018.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 553.99 DKK
    12% Slukket
På lager
Anbefales til rutinemæssig filtrering af organiske opløsningsmidler, ætsende væsker og fjernelse af partikler fra HPLC opløsningsmidler. Wheaton™ 47 mm filtreringsenhed med standard konusforbindelse og frittet glasstøtte er fremstillet af borosilikatglas med lavt ekstraheri.
  • Enhederne har en #2 slangeforbindelse til 1/4 tommer. (6 mm) ID fleksibel slange
  • Drypspidsen på de understøttende baser strækker sig under slangeforbindelsen og forhindrer filtrat i at trænge ind i vakuumledningen
  • Jordglasforbindelse eliminerer phthalatforurening, der kan opstå fra silikone- eller neoprenpropper
  • Støtte af frittet glas inkluderer en støttebase af frittet μglas med grov porøsitet (4-60 m), gradueret tragt, anodiseret aluminiumsklemme og 1 L filterkolbe
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Type I, ASTM E 438 Type I, Klasse A
Stik Slange
Engangs Reusable
Materiale Glas
Porestørrelse 40 til 60μ m
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Rutinemæssig filtrering af organiske opløsningsmidler, ætsende væsker, fjernelse af partikler fra HPLC opløsningsmidler, generel filtrering
Inkluderer En støttebase af frittet glas med grov porøsitet, gradueret tragt, anodiseret aluminiumsklemme, 1L filterkolbe
nr. pr. sag Kasse med 1
Type Filtreringssamling
Til brug med (udstyr) Filtration Assembly and vacuum pump