Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm filtreringsenhed og tilbehør
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Type:
Filtreringssamling
Grundlag
Støtteskærmpakning
Tragt
Materiale:
Borosilikatglas
Glas
PTFE
PTFE-belagt glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
Designet til filtrering af viskøse eller proteinholdige opløsninger for at producere ultrarent filtrat. Wheaton™ 47 mm filtreringsenhed og tilbehør er fremstillet af materialer af højeste kvalitet.
- Inkluderer 300 ml gradueret tragt
- Inkluderer PTFE støtteskærmpakning
- Inkluderer anodiseret klemme og en nr. 8 silikoneprop
- Inkluderer en 316 rustfri stålstøtte med 120 mesh skærm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Filtreringsenhed (47 mm) |
| Materiale | PTFE |
| nr. pr. pakke | 6 Pk. |
| Type | Støtteskærmpakning |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |