Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm filtreringsenhed og tilbehør
Artikelnummer. 11718859 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Type:
Filtreringssamling
Grundlag
Støtteskærmpakning
Tragt
Materiale:
Borosilikatglas
Glas
PTFE
PTFE-belagt glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 11718859
Brand: DWK Life Sciences 419362
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til filtrering af viskøse eller proteinholdige opløsninger for at producere ultrarent filtrat. Wheaton™ 47 mm filtreringsenhed og tilbehør er fremstillet af materialer af højeste kvalitet.
  • Inkluderer 300 ml gradueret tragt
  • Inkluderer PTFE støtteskærmpakning
  • Inkluderer anodiseret klemme og en nr. 8 silikoneprop
  • Inkluderer en 316 rustfri stålstøtte med 120 mesh skærm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP type I, ASTM E 438 type I, klasse A
Til brug med (udstyr) Filtreringsenhed (47 mm)
Materiale Glas
nr. pr. pakke 1 hv.
Type Grundlag