Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm filtreringsenhed og tilbehør
Artikelnummer. 11561315 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Type:
Filtreringssamling
Grundlag
Støtteskærmpakning
Tragt
Materiale:
Borosilikatglas
Glas
PTFE
PTFE-belagt glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 11561315
Brand: DWK Life Sciences 419347
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til filtrering af viskøse eller proteinholdige opløsninger for at producere ultrarent filtrat. Wheaton™ 47 mm filtreringsenhed og tilbehør er fremstillet af materialer af højeste kvalitet.
  • Inkluderer 300 ml gradueret tragt
  • Inkluderer PTFE støtteskærmpakning
  • Inkluderer anodiseret klemme og en nr. 8 silikoneprop
  • Inkluderer en 316 rustfri stålstøtte med 120 mesh skærm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PTFE-belagt glas
Porestørrelse 40 til 60μ m
Til brug med (applikation) Generel filtrering, analyse af partikelformig eller mikrobiologisk forurening
Inkluderer Støttebase af frittet glas, gradueret tragt (300 ml), klemme, nr. 8 prop
nr. pr. pakke 1 hv.
Type Filtreringssamling
Volumen (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) 47 mm