Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ 36-positions hætteglasholdere til 6 mL, 10 mL, 20 mL Headspace 23 mm OD hætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Kan nemt rengøres i en automatisk vaskemaskine eller autoklaveres
Specielt designet til brug med Fritstående Cryule™ Hætteglas
- Autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
- Bund med åben brønd for at lette dræning
- Alfanumerisk indeksering
- Stabelbar
- Materiale: Polypropylen
- L x B x H: 32,2x 9.1x 2,8 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Vials |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 36 |
| Form | Vertical |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (udstyr) | 6, 10, 20 ml 23 mm OD Headspace-hætteglas |
| Dimensioner (L x B x H) | 12,6 x 3,5 x 1,12 tommer. (32,2 x 9,1 x 2,8 cm) |
| Vis mere |