Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 30-slide stativ
Artikelnummer. 12676756 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Slidekapacitet:
30
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Slidekapacitet Pakningsstørrelse
12676756 30 Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 12676756 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 900234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1879.50 DKK
    1475.49 DKK / Pakke med 3
    Spare 404.01 DKK
    21% Slukket
På lager
Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Slidekapacitet 30
Lukketype Hængslet
Dybde (engelsk) 2,75 tommer
Dybde (metrisk) 7 cm
Dimensioner (L x B) 4,64 x 3,46 tommer. (11,8 x 8,8 cm)
Til brug med (udstyr) Objektglas til mikroskop
Længde (engelsk) 4,64 tommer.
Længde (metrisk) 11.8 cm
Materiale Rustfrit stål
Bredde (engelsk) 3,46 tommer.
Bredde (metrisk) 8.8 cm