Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 2D Data Matrix Stregkode bundindsats Artikelnummer.: 12379959
Forventet forsendelse: 21-01-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
DWK Life Sciences Wheaton™ 2D Data Matrix Stregkode bundindsats
Artikelnummer. p-3978666 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Steril, Pakke med 100
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 12379959
Brand: DWK Life Sciences W2246210303
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 21-01-2026
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Til brug med Wheaton CryoELITE™ Fritstående kryogene hætteglas
  • Gør prøveidentifikation og sporbarhed pålidelig og bekvem
  • Stregkodeindsats manuelt tryk passer ind i bunden af hætteglasset
  • Datamatrix læsbar med standard scanningshardware
  • Fremstillet af samme kryogene strålingskvalitet, virgin polypropylen som hætteglasset, hvilket sikrer ensartet termisk udvidelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Mængde 500/Cs.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ 2D Data Matrix Stregkode bundindsats >