Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 2D Data Matrix Stregkode bundindsats
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Beskrivelse
- Gør prøveidentifikation og sporbarhed pålidelig og bekvem
- Stregkodeindsats manuelt tryk passer ind i bunden af hætteglasset
- Datamatrix læsbar med standard scanningshardware
- Fremstillet af samme kryogene strålingskvalitet, virgin polypropylen som hætteglasset, hvilket sikrer ensartet termisk udvidelse
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 500/Cs. |