Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm Filtrering Samling Med No. 5 Stop Tilslutning Med Rustfri Stål Støtte
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale:
Borosilikatglas
PTFE
Type:
Filtreringssamling
Støtteskærmpakning
nr. pr. sag:
1/Cs.
6/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
Indeholder
- 316 rustfri stålstøtte med 120 mesh skærm
- PTFE støtte skærm pakning
- Glas støtte base
- 15mL gradueret tragt
- Anodiseret aluminium klemme
- nr. 5 silikoneprop
- Til filtrering af tyktflydende eller proteinholdige opløsninger for at producere ultrarent filtrat
- Glaskomponenter fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Type I, ASTM E 438 Type I, Klasse A |
| Til brug med (udstyr) | 25 mm filtreringsenhed |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Filtrering af tyktflydende eller proteinholdige opløsninger for at fremstille ultrarent filtrat |
| Inkluderer | Én 316 rustfri stålstøtte med 120 mesh skærm, PTFE støtteskærmpakning, glasstøttebase, 15mL gradueret tragt, anodiseret aluminiumsklemme, én nr. 5 silikoneprop |
| nr. pr. sag | 1/Cs. |
| Type | Filtreringssamling |