Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm Filtrering Samling Med No. 5 Stop Tilslutning Med Rustfri Stål Støtte
Artikelnummer. 11778959 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale:
Borosilikatglas
PTFE
Type:
Filtreringssamling
Støtteskærmpakning
nr. pr. sag:
1/Cs.
6/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 11778959
Brand: DWK Life Sciences 419338
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • 316 rustfri stålstøtte med 120 mesh skærm
  • PTFE støtte skærm pakning
  • Glas støtte base
  • 15mL gradueret tragt
  • Anodiseret aluminium klemme
  • nr. 5 silikoneprop
Designet til at håndtere små mængder væske til analyse af partikelformig eller mikrobiologisk forurening
  • Til filtrering af tyktflydende eller proteinholdige opløsninger for at producere ultrarent filtrat
  • Glaskomponenter fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 25 mm filtreringsenhed
Materiale PTFE
nr. pr. sag 6/Cs.
Type Støtteskærmpakning