Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 25 mm filtreringsenheder og tilbehør
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Type:
Base af fritteret glas
Filtreringskolbe
Filtreringssamling
Silikoneprop nr. 5
Tragt
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Type I, ASTM E 438 Type I, Klasse A |
| Til brug med (udstyr) | 25 mm filtreringsenhed |
| Materiale | Glas |
| Porestørrelse | 40 til 60μ m |
| nr. pr. sag | 1 sag |
| Type | Base af fritteret glas |