Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 25 mm filtreringsenheder og tilbehør
Artikelnummer. 12461571 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Type:
Base af fritteret glas
Filtreringskolbe
Filtreringssamling
Silikoneprop nr. 5
Tragt
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 12461571
Brand: DWK Life Sciences 419330
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg mellem en bred vifte af filtreringsenheder og tilbehør, der passer til dine behov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Type I, ASTM E 438 Type I, Klasse A
Til brug med (udstyr) 25 mm filtreringsenhed
Materiale Glas
Til brug med (applikation) Til at håndtere små mængder væsker til analyse af partikelformig eller mikrobiologisk forurening
nr. pr. sag 1 sag
Type Tragt
Volumen (metrisk) 15 mL