Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 25 mm filtreringsenheder og tilbehør
Artikelnummer. 12451571 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Type:
Base af fritteret glas
Filtreringskolbe
Filtreringssamling
Silikoneprop nr. 5
Tragt
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 12451571
Brand: DWK Life Sciences 419325
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg mellem en bred vifte af filtreringsenheder og tilbehør, der passer til dine behov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Type I, ASTM E 438 Type I, Klasse A
Til brug med (udstyr) 25 mm filtreringsenhed
Porestørrelse 40 til 60μ m
Til brug med (applikation) Analyse af partikel- eller mikrobiologisk forurening, generel filtrering
Inkluderer Én støttebase af frittet glas μmed grov porøsitet (40 til 60 m), 15 ml gradueret tragt, anodiseret aluminiumsklemme, én nr. 5 silikoneprop, tilslutning til 0,25 tommer. ID slange
nr. pr. sag 1 sag
Type Filtreringssamling