Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 250 ml åben kolbe
Artikelnummer. 12458932 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12458932 250 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12458932 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 297814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00 DKK
    655.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 149.20 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Med 20 til 400 tråde
  • 20-400 topled
  • 20-400 bundfuge
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 8,4 oz.
Til brug med (applikation) Koncentration af spormængder af analytter i et organisk opløsningsmiddel før analyse
Produkttype Flaske med åben ende
Trådstørrelse 20-400
Kapacitet (metrisk) 250 ml