Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 20 ml PET Væskescintillationshætteglas, med separate hætter
Artikelnummer. 12407361 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Lukningsmateriale:
Polypropylen
Urinstof
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12407361
Brand: DWK Life Sciences 986742
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tilbyder lav permeabilitet for opløsningsmidler og minimal baggrundstælling
  • Klarhed af glas med sikkerhed af plast
  • Hætteglasset kan forbrændes; der dannes ingen skadelig gas
  • Hætteglas giver lav permeabilitet for opløsningsmidler og minimal baggrundstælling
Ordreinfo
Hvid. Æsker med 1000 hætteglas er pakket i en enkelt plastikpose med hætter i en separat pose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Metalfolie/kork
Diameter (engelsk) Ydre 1,06 tommer
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Materiale PET
Volumen (metrisk) 20 mL
Til brug med (applikation) Tilbyder lav permeabilitet for opløsningsmidler og minimal baggrundstælling, hætteglas kan forbrændes sikkert, ingen skadelig gas genereres
Højde (engelsk) 2,4''
Emballagetype Bakke – 228 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse
Volumen (engelsk) 0,67 oz.
Lukningsmateriale Urinstof
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 61 mm