Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 20 ml PET Væskescintillationshætteglas, med hætter påsat
Artikelnummer. 11758929 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale (liner):
Linerløs
Metalfolie/Pulp
Metalfolie/kork
Opskummet polyethylen
Polyethylen
Lukningsmateriale:
Polyethylen
Polypropylen
Urinstof
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 11758929
Brand: DWK Life Sciences 986731
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For optimal ydeevne i laboratoriet. Wheaton™ 20 ml PET Væskescintillationshætteglas, med hætter påsat, giver lav permeabilitet for opløsningsmidler og minimal baggrundstælling.
  • Klarhed af glas med sikkerhed af plast
  • Hætteglasset kan forbrændes; der dannes ingen skadelig gas
  • Hætteglas giver lav permeabilitet for opløsningsmidler og minimal baggrundstælling
Ordreinfo
Hvid. Pakket i brugsbakker med hver opdelt bakke med plads til 100 hætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Metalfolie/Pulp
Diameter (engelsk) Ydre 1,06 tommer
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Materiale PET
Volumen (metrisk) 20 mL
Til brug med (applikation) Tilbyder lav permeabilitet for opløsningsmidler og minimal baggrundstælling, hætteglas kan forbrændes sikkert, ingen skadelig gas genereres
Højde (engelsk) 2,4''
Emballagetype Bakke – 60 hætteglas/bakke, 8 bakker/kasse
Volumen (engelsk) 0,67 oz.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 61 mm