Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 20 ml PET Væskescintillationshætteglas, med hætter påsat
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale (liner):
Linerløs
Metalfolie/Pulp
Metalfolie/kork
Opskummet polyethylen
Polyethylen
Lukningsmateriale:
Polyethylen
Polypropylen
Urinstof
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Klarhed af glas med sikkerhed af plast
- Hætteglasset kan forbrændes; der dannes ingen skadelig gas
- Hætteglas giver lav permeabilitet for opløsningsmidler og minimal baggrundstælling
Ordreinfo
Hvid. Pakket i brugsbakker med hver opdelt bakke med plads til 100 hætteglas.
Tekniske data
Tekniske data
Materiale (liner) | Polyethylen |
Diameter (engelsk) Ydre | 1,06 tommer |
Farve | Hvid |
Diameter (metrisk) Udvendig | 27 mm |
Materiale | PET |
Volumen (metrisk) | 20 mL |
Til brug med (applikation) | Tilbyder lav permeabilitet for opløsningsmidler og minimal baggrundstælling, hætteglas kan forbrændes sikkert, ingen skadelig gas genereres |
Højde (engelsk) | 2,4'' |
Emballagetype | Bakke – 228 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse |
Volumen (engelsk) | 0,67 oz. |
Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Catalogs
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstørrelse: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstørrelse: 14.8 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ 20 ml PET Væskescintillationshætteglas, med hætter påsat >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion