Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 20 ml PET Væskescintillationshætteglas, med hætter påsat
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Klarhed af glas med sikkerhed af plast
- Hætteglasset kan forbrændes; der dannes ingen skadelig gas
- Hætteglas giver lav permeabilitet for opløsningsmidler og minimal baggrundstælling
Ordreinfo
Hvid. Pakket i brugsbakker med hver opdelt bakke med plads til 100 hætteglas.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Opskummet polyethylen |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,06 tommer |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 27 mm |
| Materiale | PET |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Til brug med (applikation) | Tilbyder lav permeabilitet for opløsningsmidler og minimal baggrundstælling, hætteglas kan forbrændes sikkert, ingen skadelig gas genereres |
| Højde (engelsk) | 2,4'' |
| Emballagetype | Bakke – 96 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse |
| Volumen (engelsk) | 0,67 oz. |
| Vis mere |