Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flydende scintillationshætteglas
Artikelnummer. p-4909434 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale (liner):
Linerløs
Metalfolie/Pulp
Opskummet polyethylen
Lukningsmateriale:
Polyethylen
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10418721
Brand: DWK Life Sciences 986700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bevar tætningernes integritet med en række forskellige hætteforinger. Wheaton™ Liquid Scintillation Vials er fremstillet af stiv, men fleksibel HDPE-plast.
  • Opskummede polyethylenforinger, der er modstandsdygtige over for syrer, baser, opløsningsmidler, alkohol, olier, husholdningskosmetik og vandige produkter
  • Metalfolie/pulp-foringer, der er modstandsdygtige over for kulbrinter, olier, ketoner og alkoholer
Ordreinfo
OD x H: 1,125 x 2,375 in. (27 x 61 mm) med hætte. Minimum hals-id, 0,5 tommer. (12,3 mm). Pakket i brugsbakker med hver opdelt bakke med plads til 100 hætteglas. Pakket med hætter påsat eller hætter pakket separat. Æsker med 1000 hætteglas er pakket i en enkelt plastikpose med hætter i en separat pose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Opskummet polyethylen
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,5 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 1,06 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 12.7 mm
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Materiale HDPE
Volumen (metrisk) 20 mL
Højde (engelsk) 2,4''
Emballagetype Bakke – 228 hætteglas/bakke, 10 bakker/kasse
Volumen (engelsk) 0,67 oz.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 61 mm