Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flydende scintillationshætteglas
Artikelnummer. 10264472 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Materiale (liner):
Linerløs
Metalfolie/Pulp
Opskummet polyethylen
Lukningsmateriale:
Polyethylen
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (liner) Lukningsmateriale Pakningsstørrelse
10264472 Metalfolie/Pulp Polypropylen Pakke med 500
10418721 Opskummet polyethylen Polypropylen Pakke med 500
11738839 Linerløs Polyethylen Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10264472 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 986701
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Bevar tætningernes integritet med en række forskellige hætteforinger. Wheaton™ Liquid Scintillation Vials er fremstillet af stiv, men fleksibel HDPE-plast.
  • Opskummede polyethylenforinger, der er modstandsdygtige over for syrer, baser, opløsningsmidler, alkohol, olier, husholdningskosmetik og vandige produkter
  • Metalfolie/pulp-foringer, der er modstandsdygtige over for kulbrinter, olier, ketoner og alkoholer
Ordreinfo
OD x H: 1,125 x 2,375 in. (27 x 61 mm) med hætte. Minimum hals-id, 0,5 tommer. (12,3 mm). Pakket i brugsbakker med hver opdelt bakke med plads til 100 hætteglas. Pakket med hætter påsat eller hætter pakket separat. Æsker med 1000 hætteglas er pakket i en enkelt plastikpose med hætter i en separat pose.
Tekniske data
Materiale (liner) Metalfolie/Pulp
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,5 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 1,06 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 12.7 mm
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Materiale HDPE
Sterilitet Non-sterile
Volumen (metrisk) 20 mL
Højde (engelsk) 2,4''
Emballagetype Bakke – 60 hætteglas/bakke, 8 bakker/kasse
Volumen (engelsk) 0,67 oz.
Produktlinje Wheaton
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Mængde 500/Cs.
Autoklaverbar Not Autoclavable
Højde (metrisk) 61 mm
Produkttype Scintillationshætteglas