Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 15 mm x 45 mm hætteglas med skruetop
Artikelnummer. p-203836 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12492741
Brand: DWK Life Sciences 22479501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Wheaton 15 x 45 Screw Top Vials er designet primært til brug i farvande WISP™ 48-position og andre autosamplere. Hætteglassene er fremstillet af type I borosilikatglas og emballeret i krympeindpakkede bakker på 100 for bekvemmelighed og renlighed
  • Fremstillet af klart og ravfarvet type I borosilikatglas
  • Indsatser med begrænset volumen fås separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 4 mL
Højde (engelsk) 1,77 tommer.
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 45 mm
Mængde 1000 Cs.
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted Ja