Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 15 mm x 45 mm polypropylen autosampler hætteglas
Artikelnummer. 12667663 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 ml
4 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
12667663 4 ml Pakke med 1000
12443651 3 ml Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12667663 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 225129
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af polypropylen
  • Lukkestil: Snap Cap
  • Hætte/lukningsstørrelse: 15 mm (0,59 tommer)
  • Flaske/hætteglas: Kromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 4 ml
Højde (engelsk) 1,77 tommer.
Volumen (engelsk) 0,14 oz.
Lukketype Snap Cap
Mængde 1000 Cs.
Lukkestørrelse 15 mm
Højde (metrisk) 45 mm