Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 15 mm x 45 mm glas autosampler hætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Lukkestil: Stik
- Hætte/lukningsstørrelse: 15 mm (0,59 tommer)
- Flaske/hætteglas: Kromatografi
- Kapacitet: 4 ml (0,14 oz)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 4 mL |
| Højde (engelsk) | 1,77 tommer. |
| Volumen (engelsk) | 0,14 oz. |
| Lukketype | Prop |
| Mængde | 1000 Cs. |
| Lukkestørrelse | 15 mm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |