Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 12x32mm Stor åbning E-Z Vial Pakke (11 mm snap-/krympefinish og gennemsigtigt hætteglas med plaster)
Artikelnummer. 12369949 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12369949
Brand: DWK Life Sciences W22462101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar type 1 hætteglas af borosilikatglas
  • Med plaster
  • Naturlig PE hætte
  • 0,005 PTFE/ 0,035 rød gummiforing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/gummi
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 1.8 mL
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Snap Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100 Pk.
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Ja