Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm hætteglaspakke (ABC™ 9 mm skruegevindfinish og ravfarvet hætteglas med plaster)
Artikelnummer. 12494881 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Sort
Farve (forsegling):
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Sort
Materiale (liner):
PTFE
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone/PTFE
PTFE/Silikone
Forspaltet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Farve (forsegling) Materiale (liner) Forspaltet unitSize
12494881 Neutral Neutral PTFE Nej Pakke med 100
12444881 Grøn Grøn PTFE/Silikone Nej Pakke med 100
12464881 Sort Sort PTFE/Silicone/PTFE Nej Pakke med 100
12434881 Gul Gul PTFE/Silicone Nej Pakke med 100
12424891 Sort Sort PTFE/Silicone Ja Pakke med 100
12414891 Neutral Neutral PTFE/Silicone Ja Pakke med 100
12404891 Sort Sort PTFE Nej Pakke med 100
12494871 Neutral Neutral PTFE/Silicone Nej Pakke med 100
12404881 Sort Sort PTFE/Silicone Nej Pakke med 100
12424881 Blå Blå PTFE/Silicone Nej Pakke med 100
12454881 Neutral Neutral PTFE/Silicone/PTFE Nej Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12494881 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W22515306
Kun null tilbage
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
ABC-hætteglas, lavet af Type I borosilikatglas, og 9 mm ABC-skruelåg er tilgængelige sammen i praktiske pakker med 100 stk. 1,8 ml hætteglassene er pakket i et genanvendeligt PETE-muslingehylster for at hjælpe med at forhindre partikelforurening. Kasketter fås i seks farver.
  • Fremstillet af ravfarvet Type I borosilikatglas med skrivemærke
  • Pakket med 9 mm ABC skruelåg i praktiske pakker med 107 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Farve (forsegling) Neutral
Materiale (liner) PTFE
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Volumen (metrisk) 1.8 mL
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Mængde 100 Pk.
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Ja
Højde (metrisk) 32 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.