Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm polypropylen hætteglas med begrænset volumen indsats
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Indeholder
Kun hætteglas. Hætter sælges separat (se 240206, W240406).
- 0,30 ml volumen
- Giver god kemikalieresistens
- Konisk indre eliminerer tidskrævende samling af hætteglas og indsatser med begrænset volumen
- Designet til maksimal genfinding af indhold
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 0.3 mL |
| Til brug med (applikation) | For maksimal genfinding af indhold |
| Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Inkluderer | Indsats med begrænset volumen |
| Trådstil | 8-425 |
| Lukketype | Skruelåg, 8-425 |
| Mængde | 1000 Cs. |
| Lukkestørrelse | 11 mm |
| Vis mere |