Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm glas/plastikhætteglas med 0,1 ml begrænset volumen indsats
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Lukketype:
Skruelåg
Snap/Crimp
Lukkestørrelse:
11 mm
8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Begrænset volumen, glas/plastikhætteglas
- 0,1mL Begrænset volumen Type 1 borosilikatglasindsats
- Hætteglas med indvendig glaskerne kombinerer Type I borosilikatglas med termoplastisk polymer ydre skal
- Glas er kun kontakt mellem prøve og tætning
- Polymer giver fremragende dimensionel tolerance pålidelighed til dækning og instrumentering og forhindrer brud
- Konisk interiør sikrer maksimal genfinding af indhold uden besværet med at bruge aftagelige indsatser
- Screw Top Finish (8-425)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Glas, Plast |
| Volumen (metrisk) | 0.1 mL |
| Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Inkluderer | 0,1 ml glasindsats |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Mængde | 100 Cs. |
| Lukkestørrelse | 8-425 |