Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm E-Z Vial™ Praktisk pakke med 11 mm krympefinish og gennemsigtig hætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve (forsegling):
Blå
Grøn
Neutral
Rød
Materiale (liner):
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone/PTFE
PTFE/gummi
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Kromatografi hætteglas
- Dia. x H: 12 x 32 mm (0,47 x 1,25 tommer)
- PTFE/rød gummi hætteforing
- 1,8 ml (0,06 oz.) kapacitet
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | Grøn |
| Materiale (liner) | PTFE/Silicone |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 1.8 mL |
| Til brug med (applikation) | Til kromatografi |
| Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Materiale (forsegling) | Aluminium |
| Lukketype | Crimp Cap |
| Vis mere |