Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm E-Z Vial Praktisk pakke med 11 mm krympefinish og gennemsigtig hætteglas med plaster
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Neutral
Rød
Septum:
PTFE, Silikone, PTFE
PTFE, gummi
PTFE, silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Fremstillet af certificeret klart Type I borosilikatglas
- Skriveplaster
- Hætteglas er pakket 100 pr. hyldepakke og 10 pakker pr. æske
- 40 % større åbning forbedrer prøvetilgængeligheden og reducerer samtidig autosamplernåleskader
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blå |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 1.8 mL |
| Septum | PTFE, silikone |
| Til brug med (applikation) | Til kromatografi |
| Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Lukningsmateriale | Aluminium |
| Lukketype | Crimp Cap |
| Vis mere |