Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm Autosampler Shell-hætteglas
Artikelnummer. 12403651 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Klar
Neutral
Ravgul
Materiale:
Borosilikatglas
Polypropylen
Silica glas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12403651
Brand: DWK Life Sciences 225124
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i klart og ravfarvet borosilikatglas og naturligt polypropylen. Hætteglas og snapprop-hætter kan købes separat. Snapprophætterne af polyethylen har en top med stjerneskud for lettere kanylegennemtrængning.
  • Vælg mellem borosilikatglas eller polypropylen
  • Snapprop-lukning fås i polyethylen med lav densitet
Ordreinfo
Accepterer 12 mm snap-prop lukninger; se kat. nr. 03-344-87 for detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 2 mL
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Lukketype Prop
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 1000 Cs.
Lukkestørrelse 12 mm