Få mere at vide
Abnova™ Hvedekim agglutinin native Protein fra hvedekim
Artikelnummer. 16212280
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16212280 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16212280 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. P5361.5mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Anvendes til Enzyme, SDS-PAGE
Tekniske data
Formulering Lyofiliseret fra 0,05 M Tris-HCl, 0,15 M NaCl, pH 8,6
Mængde 5 mg
Regulatorisk status RUO
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C. Efter rekonstitution med deioniseret vand indeholdende 0,9% natriumchlorid opbevares ved -20 °C. Aliquot for at undgå gentagen frysning og optøning.
Form Lyofiliseret, frysetørret
Til brug med (applikation) Enzymaktivitet, natriumdodecylsulfat-polyacrylamidgelelektroforese
Renhed eller kvalitetsklasse ≥94 %
Værtsarter Planter
Produkttype Agglutinin (hvedekim) Native protein