Få mere at vide
Cytiva Whatman™ WTP række PTFE membraner
Artikelnummer. 11344874
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,5μ m
1.0μ m
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Diameter (metrisk) unitSize
11344874 0,2μ m 25 mm Pakke med 100
10634132 1.0μ m 47 mm Pakke med 100
11354874 0,2μ m 47 mm Pakke med 100
11364874 0,5μ m 47 mm Pakke med 100
11305094 1.0μ m 25 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11344874 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 7582002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3265.00 DKK
    3205.78 DKK / Pakke med 100
    Spare 59.22 DKK
    1% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til applikationer, der involverer aggressive organiske opløsningsmidler, stærke syrer og baser på grund af at de er kemisk stabile og inerte. Whatman™ WTP-seriens PTFE-membraner er særligt velegnede til at forberede prøver til HPLC-analyse, luft- og gassterilisering.
PTFE strakt film, lamineret til en nonwoven polypropylen støttebane>
  • Naturligvis hydrofobisk
  • 0,5 μm størrelse bruges generelt til prøveforfiltrering i HPLC-analyser til prøvefiltrering, hvor faste partikler kan forårsage permanent skade på kolonnen
  • 0,2 μm størrelse bruges til steril udluftning af vakuummanifolder og sterilfiltrattanke og beholdere
Brug op til 120 °C (248 °F); højere temperaturer vil få laminatet til at blive blødt.
Applikationer:
  • Afklaring af ætsende, opløsningsmidler og aggressive væsker
  • Opsamling af fugtigt støv til efterfølgende analyse (0,5 og μ1,0 m porestørrelser)
  • Luft- og gassterilisering (0,2 og μ0,5 m porestørrelser)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PTFE
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Gasflowhastighed 4,5 l/min/cm 2
Hydrofobicitet Hydrofobisk
Membran type WTP
Mængde 100 pakke
Diameter (metrisk) 25 mm