Få mere at vide
Cytiva™ Whatman™ WTP række PTFE membraner
Beskrivelse
Velegnet til applikationer, der involverer aggressive organiske opløsningsmidler, stærke syrer og baser på grund af at de er kemisk stabile og inerte. Whatman™ WTP-seriens PTFE-membraner er særligt velegnede til at forberede prøver til HPLC-analyse, luft- og gassterilisering.
- Naturligvis hydrofobisk
- 0,5 μm størrelse bruges generelt til prøveforfiltrering i HPLC-analyser til prøvefiltrering, hvor faste partikler kan forårsage permanent skade på kolonnen
- 0,2 μm størrelse bruges til steril udluftning af vakuummanifolder og sterilfiltrattanke og beholdere
Brug op til 120 °C (248 °F); højere temperaturer vil få laminatet til at blive blødt.
Applikationer:
- Afklaring af ætsende, opløsningsmidler og aggressive væsker
- Opsamling af fugtigt støv til efterfølgende analyse (0,5 og μ1,0 m porestørrelser)
- Luft- og gassterilisering (0,2 og μ0,5 m porestørrelser)
Tekniske data
Tekniske data
| Filtertype | Membran filter |
| Materiale | PTFE |
| Porestørrelse | 1.0μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | 17 l/min.cm2 (gas) |
| Gasflowhastighed | 17 l/min/ cm2 |
| Hydrofobicitet | Hydrofobisk |
| Membran type | WTP |
| Mængde | 100 pakke |
| Tykkelse (metrisk) | 90μ m |
| Vis mere |