Få mere at vide
Cytiva Whatman™ UNIPLATE™ Mikroplader
Artikelnummer. p-2797005
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Volumen (metrisk) Nå:
5 ml
10 ml
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund
Antal Wells:
24
48
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11378674
Brand: Cytiva 77015102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for overlegen kemisk og termisk stabilitet. Whatman™ UNIPLATE™ Mikroplader er velegnede til simpel filtratopsamling og homogene assayteknikker, der anvendes til high-throughput screening (HTS).
  • Tåler lave temperaturer (-°80 C) til langtidsopbevaring
  • Overhold ANSI™ /SBS-standarder for kompatibilitet med de fleste mikropladelæsere og automatiserede pladehåndteringsenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Oversigt UNIPLATE mikroplader
Array 4 x 6
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 10 ml
Antal Wells 24
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Ideel til homogene analyseteknikker, der anvendes i high-throughput screening
Mængde 25/Pk.