Få mere at vide
Cytiva Whatman™ UNIPLATE™ Mikroplader
Artikelnummer. 11328684
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Volumen (metrisk) Nå:
5 ml
10 ml
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund
Antal Wells:
24
48
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Volumen (metrisk) Nå Well Shape Antal Wells Pakningsstørrelse
11328684 Ikke steril 5 ml Flad bund (F-brønd) 48 Pakke med 25
11378674 Ikke steril 10 ml Rund 24 Pakke med 25
10423772 Steril 10 ml Rund 24 Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328684 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 77015500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2290.00 DKK
    2084.79 DKK / Pakke med 25
    Spare 205.21 DKK
    8% Slukket
På lager
Fremstillet af polypropylen for overlegen kemisk og termisk stabilitet. Whatman™ UNIPLATE™ Mikroplader er velegnede til simpel filtratopsamling og homogene assayteknikker, der anvendes til high-throughput screening (HTS).
  • Tåler lave temperaturer (-°80 C) til langtidsopbevaring
  • Overhold ANSI™ /SBS-standarder for kompatibilitet med de fleste mikropladelæsere og automatiserede pladehåndteringsenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Oversigt UNIPLATE mikroplader
Array 6 x 8
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 5 ml
Antal Wells 48
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Ideel til homogene analyseteknikker, der anvendes i high-throughput screening
Mængde 25/Pk.