Få mere at vide
Cytiva Whatman™ UNIPLATE™ 96-brønds klare mikroplader
Beskrivelse
- Polystyren
- Tåler lave temperaturer (-°20 C) til langtidsopbevaring
- Flade, runde eller V-formede brøndbunde
- Overhold ANSI™ /SBS (American National Standards Institute, Society of Biomolecular Screening) standarder for kompatibilitet med de fleste mikropladelæsere og automatiserede pladehåndteringsenheder
- Ubehandlet
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Oversigt | UNIPLATE mikroplader |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 650μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Well Shape | Firkantet, flad bund (F-brønd) |
| Vis mere |