Få mere at vide
Cytiva Whatman™ TurboBlotter Transfer System, Små Refills
Artikelnummer. 11919297
Længde (engelsk) Gel:
5,5''
5.9 in.
Længde (metrisk) Gel:
14 cm
15 cm
Bredde (engelsk) Gel:
3.9 in.
4,3''
Bredde (metrisk) Gel:
10 cm
11 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11919297
Brand: Cytiva 10416306
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med TurboBlotter-sæt
Genopfyldningspakker indeholder yderligere membraner og papirer, der er nødvendige for yderligere overførsler.
  • Består af et ark Nytra™ SPC 0,45 mμ Nylon membran
  • En væge af 3MM Chr duppepapir
  • Blotter stak sammensat af otte ark 3MM Chr blotting papir
  • 20 ark GB004 trækpapir
  • Refills indeholder fem sæt transfermaterialer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 11 x 14 cm Gel TurboBlotter™ Blotting Transfer Kit
Type Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™ Genfyld
Inkluderer Fem sæt overførselsmaterialer (Nytran™ SPC membran, væge og stak af 8 ark 3 mm kromatografipapir og 20 ark GB004 papir)
Længde (engelsk) Gel 5,5''
Længde (metrisk) Gel 14 cm
Bredde (engelsk) Gel 4,3''
Bredde (metrisk) Gel 11 cm